Face shields
Anti-UV (UV 380), Cellulosacetat, 195×412 mm
Catalog # 111-0221
Supplier: UVEX
Jump to:
Product Details & Documents
Let ansigtsskjold af slidstærkt plast med nakkestøtte og 1 mm tyk skærm af acetat.
- Med integreret pandebeskyttelse
- Snoet låsemekanisme muliggør enkel og pålidelig indstilling til alle størrelser af hoveder
- Opvipnings mekanisme, så visiret kan placeres i enhver position
EN 166
Certifications: EN 166, EN 170
Specifications
- Model:Anti-UV (UV 380)
- L×B:195×412 mm
- Materiale:Cellulosacetat
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseMaterialeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseMaterialeAvailabilityPrice
- 111-8229Replacement visor lens, anti-fogCellulosacetatLog in for availability1 * 1 Items - 212,00 kr