Hoffmann-slangeklemmer
25 mm
Katalog # 229-0344
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Nikkelbelagt messing. Til regulering eller afbrydelse af væskeflowet i rørforbindelser.
- Meget god termisk resistens
- Standardmodellen har en riflet skrue, og den ekstrastærke model har en sommerfugleformet skrue
- Let at rengøre.
Ordering information: Værdierne i kolonnen Størrelse angiver afstanden mellem slangeklemmens ben.
Specifikationer
- Båndbredde:25 mm