Orders LinkContactUsLinkComponent
Hoffmann-slangeklemmer
Hoffmann-slangeklemmer
20 mm
Katalog # 229-0343
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Hoffmann-slangeklemmer
Katalog # 229-0343
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Hoffmann-slangeklemmer
Hoffmann-slangeklemmer
20 mm
Price
72,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nikkelbelagt messing. Til regulering eller afbrydelse af væskeflowet i rørforbindelser.
  • Meget god termisk resistens
  • Standardmodellen har en riflet skrue, og den ekstrastærke model har en sommerfugleformet skrue
  • Let at rengøre.
 : Værdierne i kolonnen Størrelse angiver afstanden mellem slangeklemmens ben.
Specifikationer
  • Båndbredde:
    20 mm