Cork borer sets
Sæt med 15 propbor, 5,0 - 22,0 mm
Catalog # 217-0508
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
- Til manuel udboring af korkpropper
- Nem at rengøre
- Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
Specifications
- Hul Ø:5,0 - 22,0 mm
- Beskrivelse:Sæt med 15 propbor
- Seq:05
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice