Orders LinkContactUsLinkComponent
Cork borer sets
Cork borer sets
Sæt med 12 propbor, 5,0 - 18,8 mm
Katalog # 235-0113
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Cork borer sets
Katalog # 235-0113
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Cork borer sets
Cork borer sets
Sæt med 12 propbor, 5,0 - 18,8 mm
Price
1.270,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
  • Til manuel udboring af korkpropper
  • Nem at rengøre
  • Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
Specifikationer
  • Hul Ø:
    5,0 - 18,8 mm
  • Beskrivelse:
    Sæt med 12 propbor
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sliber til propbor
    Sliber til propbor
    217-9692
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 343,00 kr