Cork borer sets
Sæt med 6 propbor, 5,0 - 11,3 mm
Katalog # 235-0111
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
- Til manuel udboring af korkpropper
- Nem at rengøre
- Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
Specifikationer
- Hul Ø:5,0 - 11,3 mm
- Beskrivelse:Sæt med 6 propbor
- Seq:02
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sliber til propbor