Cork borer sets
Sæt med 3 propbor, 5,0 - 7,5 mm
217-9694
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
- Til manuel udboring af korkpropper
- Nem at rengøre
- Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
- Hul Ø:5,0 - 7,5 mm
- Beskrivelse:Sæt med 3 propbor
- Seq:01