Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumskeer
Natriumskeer, enkelt, 16 g, 180 mm
Katalog # 231-1271
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Natriumskeer
Katalog # 231-1271
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Natriumskeer
Natriumskeer
Natriumskeer, enkelt, 16 g, 180 mm
Price
107,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Copper basket.
  • With ergonomic handle
  • Single or double
  • Basket Ø 25 mm
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Natriumskeer, enkelt, 16 g
  • Længde:
    180 mm