Orders LinkContactUsLinkComponent
Blunt forceps
130 mm
Katalog # 232-0101
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Blunt forceps
Katalog # 232-0101
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Blunt forceps
Blunt forceps
130 mm
Price
40,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nickel plated steel.
  • Curved
  • Blunt pointed ends
Specifikationer
  • Længde:
    130 mm