Buretteklemmer
1 burette
Katalog # 241-7461
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Sprøjtestøbt aluminium. Til nem og sikker fastgørelse af buretter.
- Med dobbeltmuffe til fastgørelse til retortstativ
- Klemvidde 0 - 20 mm
- Med rulleholdere
Specifikationer
- Til:1 burette