Buretteklemmer
2 buretter
241-7452
Sprøjtestøbt zink, nikkelbelagt. Til nem og sikker fastgørelse af buretter.
- Med dobbeltmuffe til fastgørelse til stativstænger
- Kapacitet 0 til 40 mm
- Klemmekæber med plastbelægning til beskyttelse at buretterne
- Til:2 buretter