Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretteklemmer
Buretteklemmer
1 burette
  241-7451
Buretteklemmer
  241-7451
Buretteklemmer
Buretteklemmer
1 burette
226,00 kr
1 * 1 Items
Sprøjtestøbt zink, nikkelbelagt. Til nem og sikker fastgørelse af buretter.
  • Med dobbeltmuffe til fastgørelse til stativstænger
  • Kapacitet 0 til 40 mm
  • Klemmekæber med plastbelægning til beskyttelse at buretterne
  • Til:
    1 burette