Orders LinkContactUsLinkComponent
Muffer
Muffer
30 - 80 mm
Katalog # 241-0254
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Muffer
Katalog # 241-0254
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Muffer
Muffer
30 - 80 mm
Price
191,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Zink trykstøbt, pulverlakeret.
  • Klemmernes kæber er belagt med et lag kork for at beskytte de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
Specifikationer
  • Spændvidde:
    30 - 80 mm