Orders LinkContactUsLinkComponent
Muffer
Muffer
12 - 25 mm
Catalog # 241-7314
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Muffer
Catalog # 241-7314
Muffer
Muffer
12 - 25 mm
Price
112,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Zink trykstøbt, pulverlakeret.
  • Klemmernes kæber er belagt med et lag kork for at beskytte de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
Specifications
  • Spændvidde:
    12 - 25 mm