Clamps
26 - 60 mm
Katalog # 241-0253
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Zinc die-cast, powder-coated.
- Cork lined jaws
- With rod (Ø 10 mm)
- One jaw in V-shape
Længde: 250 mm
Specifikationer
- Spændvidde:26 - 60 mm
Zinc die-cast, powder-coated.
Længde: 250 mm