Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps
Clamps
10 - 25 mm
Katalog # 241-7317
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Clamps
Katalog # 241-7317
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Clamps
Clamps
10 - 25 mm
Price
112,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • With rod (Ø 10 mm)
  • One jaw in V-shape
Længde: 250 mm
Specifikationer
  • Spændvidde:
    10 - 25 mm