Dobbeltmuffer
Med forniklet messing T-skruer, Aluminiumlegering, pulverlakeret, 13,0 mm
Katalog # 241-7203
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Til montering på stativ
- Hurtig og let at samle og skille ad
- Robust, holdbar
- Forskellige materialer til mange applikationer
Specifikationer
- Beskrivelse:Med forniklet messing T-skruer
- Materiale:Aluminiumlegering, pulverlakeret
- Seq:5
- Til stang Ø:13,0 mm