Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltmuffer
Dobbeltmuffer
Med forniklet messing T-skruer, Aluminiumlegering, pulverlakeret, 13,0 mm
Katalog # 241-7203
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Dobbeltmuffer
Katalog # 241-7203
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Dobbeltmuffer
Dobbeltmuffer
Med forniklet messing T-skruer, Aluminiumlegering, pulverlakeret, 13,0 mm
Price
193,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til montering på stativ
  • Hurtig og let at samle og skille ad
  • Robust, holdbar
  • Forskellige materialer til mange applikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Med forniklet messing T-skruer
  • Materiale:
    Aluminiumlegering, pulverlakeret
  • Seq:
    5
  • Til stang Ø:
    13,0 mm