Dobbeltmuffer
Med rustfrit stål T-skruer, Rustfrit stål, elektrolytisk poleret, 16,0 mm
Katalog # 241-7201
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Til montering på stativ
- Hurtig og let at samle og skille ad
- Robust, holdbar
- Forskellige materialer til mange applikationer
Specifikationer
- Beskrivelse:Med rustfrit stål T-skruer
- Materiale:Rustfrit stål, elektrolytisk poleret
- Seq:1
- Til stang Ø:16,0 mm