Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativstænger
12 mm, 750 mm
  241-7132
Stativstænger
  241-7132
Stativstænger
Stativstænger
12 mm, 750 mm
202,00 kr
1 * 1 Items
Rustfrit stål.
  • Robust, meget stabil
  • God kemisk resistens
  • Ø:
    12 mm
  • Længde:
    750 mm
  • Seq:
    05