Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativstænger
Stativstænger
12 mm, 600 mm
Catalog # 241-7131
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Stativstænger
Catalog # 241-7131
Stativstænger
Stativstænger
12 mm, 600 mm
Price
175,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål.
  • Robust, meget stabil
  • God kemisk resistens
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Længde:
    600 mm
  • Seq:
    04