Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativstænger
12 mm, 1000 mm
  241-7153
Stativstænger
  241-7153
Stativstænger
Stativstænger
12 mm, 1000 mm
154,00 kr
1 * 1 Items
Stål, galvaniseret.
  • God kemisk resistens
  • Meget robuste
  • Ø:
    12 mm
  • Længde:
    1000 mm