Trefod
Retort-stativfod, trefod, 1,35 kg, 150 mm
Katalog # 241-0246
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Stål, pulver-lakeret.
- Med M10 gevindhul
- Ingen stativstav
- Skridsikre gummifødder sikrer et solidt fodfæste
Specifikationer
- Beskrivelse:Retort-stativfod, trefod
- Armlængde:150 mm
- Vægt:1,35 kg