Orders LinkContactUsLinkComponent
Trefod
Trefod
Retort-stativfod, trefod, 1,0 kg, 115 mm
Katalog # 241-0245
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Trefod
Katalog # 241-0245
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Trefod
Trefod
Retort-stativfod, trefod, 1,0 kg, 115 mm
Price
294,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stål, pulver-lakeret.
  • Med M10 gevindhul
  • Ingen stativstav
  • Skridsikre gummifødder sikrer et solidt fodfæste
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Retort-stativfod, trefod
  • Armlængde:
    115 mm
  • Vægt:
    1,0 kg