Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativplader
Stativplader
300×150 mm, 3,7 kg
Katalog # USBE2014-2144
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Stativplader
Katalog # USBE2014-2144
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Stativplader
Stativplader
300×150 mm, 3,7 kg
Price
1.460,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M10-gevind på forsiden og en justerbar sokkel.
  • Gummifødder sikrer et godt fodfæste
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
  • Robust
DIN 12892/55
 : DIN 12892/55
Documents
Specifikationer
  • L×B:
    300×150 mm
  • Seq:
    04
  • Vægt:
    3,7 kg