Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativplader
Stativplader
250×160 mm, 2,5 kg
Katalog # 241-7175
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Stativplader
Katalog # 241-7175
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Stativplader
Stativplader
250×160 mm, 2,5 kg
Price
1.040,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M10-gevind på forsiden og en justerbar sokkel.
  • Gummifødder sikrer et godt fodfæste
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
  • Robust
DIN 12892/55
 : DIN 12892/55
Documents
Specifikationer
  • L×B:
    250×160 mm
  • Seq:
    03
  • Vægt:
    2,5 kg