Stativplader
315×200 mm, 4,0 kg
Katalog # 241-7113
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M 10 gevind på forsiden.
- Gummifødder sikrer et godt fodfæste
- Lette at rengøre
- Robust
Specifikationer
- L×B:315×200 mm
- Vægt:4,0 kg