Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods
Stand rods
12 mm, Steel rod, 880 g, 1000 mm, M 10
Katalog # USBE2004/2104
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Stand rods
Katalog # USBE2004/2104
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Stand rods
12 mm, Steel rod, 880 g, 1000 mm, M 10
Price
556,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Gevind:
    M 10
  • Beskrivelse:
    Steel rod, 880 g
  • Længde:
    1000 mm
  • Seq:
    04