Stativplader
250×160 mm, 2,5 kg
Katalog # 241-7176
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M 10 gevind på forsiden.
- Gummifødder sikrer et godt fodfæste
- Lette at rengøre
- Robust
Specifikationer
- L×B:250×160 mm
- Vægt:2,5 kg