Stativplader
180×100 mm, 1,1 kg
Katalog # 241-7110
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M 10 gevind på forsiden.
- Gummifødder sikrer et godt fodfæste
- Lette at rengøre
- Robust
Specifikationer
- L×B:180×100 mm
- Vægt:1,1 kg