Brændere
Med nåleventil, Naturgas
Catalog # 451-1365
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
DIN-version.
- Med luftregulering og tændflamme indvendigt
Ordering information: Supplied without safety base, this needs to be ordered separately.
Specifications
- Beskrivelse:Med nåleventil
- Til:Naturgas