Orders LinkContactUsLinkComponent
Brændere
Brændere
Med nåleventil, Naturgas
Catalog # 451-1365
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Brændere
Catalog # 451-1365
Brændere
Brændere
Med nåleventil, Naturgas
Price
640,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DIN-version.
  • Med luftregulering og tændflamme indvendigt
Ordering information: Supplied without safety base, this needs to be ordered separately.
Specifications
  • Beskrivelse:
    Med nåleventil
  • Til:
    Naturgas