Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunsenbrænder
Bunsenbrænder
Stophane med håndtag, Ø 14 mm, Propangas, 17 mm, 1180 ° C
Catalog # 451-0082
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Bunsenbrænder
Catalog # 451-0082
Bunsenbrænder
Bunsenbrænder
Stophane med håndtag, Ø 14 mm, Propangas, 17 mm, 1180 ° C
Price
610,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nikkelbelagt messing med fod i støbejern.
  • Med luftregulering og vågeblus
  • Stophane med håndtag
Højde: 150 mm.
 : Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.
Specifications
  • Opvarmnings kapacitet:
    1180 ° C
  • Beskrivelse:
    Stophane med håndtag, Ø 14 mm
  • Seq:
    03
  • Ø hoved:
    17 mm
  • Til:
    Propangas
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Længde
    Farve
    Availability
    Price
  • USBE1622
    Safety gas tubing
    1000 mm
    rød
    Log in for availability
    1 * 1 m - kr203.00
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 451-1342
    Sikkerhedssokkel til brændere, ekstra stabilitet og beskytter arbejdsbordet
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 84,20 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Længde
    Farve
    Availability
    Price
  • USBE1634
    Safety gas tubing
    2000 mm
    rød
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.640,00 kr