Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunsenbrænder
Bunsenbrænder
Stophane med håndtag, Ø 14 mm, Naturgas, 17 mm, 1240 ° C
Katalog # 451-0081
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Bunsenbrænder
Katalog # 451-0081
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Bunsenbrænder
Bunsenbrænder
Stophane med håndtag, Ø 14 mm, Naturgas, 17 mm, 1240 ° C
Price
610,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nikkelbelagt messing med fod i støbejern.
  • Med luftregulering og vågeblus
  • Stophane med håndtag
Højde: 150 mm.
 : Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.
Specifikationer
  • Opvarmnings kapacitet:
    1240 ° C
  • Beskrivelse:
    Stophane med håndtag, Ø 14 mm
  • Seq:
    01
  • Ø hoved:
    17 mm
  • Til:
    Naturgas
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Længde
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • USBE1622
    Safety gas tubing
    1000 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 m - 203,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sikkerhedssokkel til brændere, ekstra stabilitet og beskytter arbejdsbordet
    Sikkerhedssokkel til brændere, ekstra stabilitet og beskytter arbejdsbordet
    451-1342
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 84,20 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Safety gas tubing
    Safety gas tubing
    USBE1634
    2000 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.640,00 kr