Brændere
Med nåleventil, naturgas
Katalog # 451-1335
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
DIN-version.
- Med luftregulering og tændflamme indvendigt
Bestillingsoplysninger: Supplied without safety base, this needs to be ordered separately.
Specifikationer
- Beskrivelse:Med nåleventil
- Til:naturgas