Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunsen burners
Bunsen burners
Bunsenbrænder, med nåleventil, Propangas, 14 mm
Katalog # 451-0078
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Bunsen burners
Katalog # 451-0078
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Bunsen burners
Bunsen burners
Bunsenbrænder, med nåleventil, Propangas, 14 mm
Price
419,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nickel plated brass with cast iron foot.
  • With air regulation ring
Height: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Head Ø: 17 mm (14 mm for propane models)
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Bunsenbrænder, med nåleventil
  • Ø hoved:
    14 mm
  • Til:
    Propangas