Bunsen burners
Bunsenbrænder, med nåleventil, Naturgas, 17 mm
Katalog # 451-0077
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Product Details & Documents
Nickel plated brass with cast iron foot.
- With air regulation ring
Height: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Head Ø: 17 mm (14 mm for propane models)
Documents
USBE1050_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:Bunsenbrænder, med nåleventil
- Ø hoved:17 mm
- Til:Naturgas