Orders LinkContactUsLinkComponent
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Gardner comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed; Gardner discs: 4/30 AS, 1 - 9; 4/30 BS, 10 - 18; W680/OG/10 mm kuvetter med 10mm lysvej, AF334
Catalog # 633-0024
Supplier:   Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Catalog # 633-0024
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Gardner comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed; Gardner discs: 4/30 AS, 1 - 9; 4/30 BS, 10 - 18; W680/OG/10 mm kuvetter med 10mm lysvej, AF334
Price
18.750,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse kits er tilgængelige for mange af de typisk brugte farveskalaer og er en praktisk måde at bestille et komplet system af det påkrævede udstyr. Hvert system inkluderer:
  • Et visuelt sammenligningsinstrument, som bringer prøven og farvestandarden ind i det samme synsfelt, hvor der kan foretages en mere akkurat farvesammenligning
  • Et udvalg af farvestandarder - stabilfarvede glasfiltre på testskiver, som er blevet forkalibreret til at give direkte målinger over et bestemt måleområde
  • En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede belysningsforhold til farvesammenligning og dermed giver ensartede og akkurate aflæsninger
  • Glasvarer af en velegnet type og lysvej
Specifications
  • Beskrivelse:
    Gardner comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed; Gardner discs: 4/30 AS, 1 - 9; 4/30 BS, 10 - 18; W680/OG/10 mm kuvetter med 10mm lysvej
  • Model:
    AF334