Orders LinkContactUsLinkComponent
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Platinum-Cobalt Units (lavt måleområde, 0-70 mg Pt/l)) Nessleriser 2250 med Daylight 2000 og 250 mm Nessler cylinder; Pt-Co discs CAA (0-30 mg Pt/l), CAB (30-70 mg Pt/l); stativ til Nessleriser med neutralt lys, AF328
Katalog # 633-0022
Leverandør:   Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Katalog # 633-0022
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Platinum-Cobalt Units (lavt måleområde, 0-70 mg Pt/l)) Nessleriser 2250 med Daylight 2000 og 250 mm Nessler cylinder; Pt-Co discs CAA (0-30 mg Pt/l), CAB (30-70 mg Pt/l); stativ til Nessleriser med neutralt lys, AF328
Price
18.600,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse kits er tilgængelige for mange af de typisk brugte farveskalaer og er en praktisk måde at bestille et komplet system af det påkrævede udstyr. Hvert system inkluderer:
  • Et visuelt sammenligningsinstrument, som bringer prøven og farvestandarden ind i det samme synsfelt, hvor der kan foretages en mere akkurat farvesammenligning
  • Et udvalg af farvestandarder - stabilfarvede glasfiltre på testskiver, som er blevet forkalibreret til at give direkte målinger over et bestemt måleområde
  • En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede belysningsforhold til farvesammenligning og dermed giver ensartede og akkurate aflæsninger
  • Glasvarer af en velegnet type og lysvej
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Platinum-Cobalt Units (lavt måleområde, 0-70 mg Pt/l)) Nessleriser 2250 med Daylight 2000 og 250 mm Nessler cylinder; Pt-Co discs CAA (0-30 mg Pt/l), CAB (30-70 mg Pt/l); stativ til Nessleriser med neutralt lys
  • Model:
    AF328