Labelling tapes, set
Tapesæt 1, Assorterede, 25,0 mm
Katalog # 817-0026
Leverandør: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Gå til:
Product Details & Documents
All-round selvklæbende Time Tape er velegnet til en lang række opgaver i laboratoriet. Det kan skrives på med kuglepen, blyant eller permanent pen. Denne tape fås i forskellige farver, 3 bredder.
- Temperaturresistent fra −45 op til +121 °C
- Med aftageligt klæbemiddel
- Resistent over for olie, vand og syre
Sæt 1 indeholder to hvide, to gule, to blå, to grønne og to røde ruller, og en orange og en pink rulle.
Sæt 2 indeholder fem hvide, fire gule, tre blå, tre grønne, tre orange, tre røde og tre pink ruller.
Sæt 3 indeholder fire hvide, to gule, to blå, to grønne, to orange, to røde og to pink ruller.
Length: 12,7 m
Documents
TIMET-512-RP_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Bredde:25,0 mm
- Farve:Assorterede
- Beskrivelse:Tapesæt 1