Runde mærkater
Fluorescent label dots, Papir, lyserød, 19 mm
Catalog # 817-0378
Supplier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Jump to:
Product Details & Documents
Selvklæbende mærkater, der ikke gnides ud. Velegnet til mærkning af prøver og dokumenter. Klare farver. Kan bruges med alle skriveredskaber.
- Oil and water-resistant
- Temperature resistant from −45 to +121 °C
- Peels off easily and leaves no residue
Diameter: 19 mm
Specifications
- Farve:lyserød
- Beskrivelse:Fluorescent label dots
- Dimensioner:19 mm
- Materiale:Papir
- Seq:06