Probes for 112
Probe pakket i rør, med Velcro®, −50...+70 °C, ±0,2 °C (-25...70)
±0,4 °C (-50...-25,1 °C), Overflade, 300 mm
±0,4 °C (-50...-25,1 °C), Overflade, 300 mm
Katalog # 620-3233
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50...+70 °C
- Beskrivelse:Probe pakket i rør, med Velcro®
- Længde:300 mm
- Seq:424
- Nøjagtighed:±0,2 °C (-25...70)
±0,4 °C (-50...-25,1 °C) - Ansøgning:Overflade