Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for 112
Probes for 112
NTC-probe, proptrækkerdesign, −50...+140 °C, ±0,5 % af mv (100...140 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Frosne fødevarer, 110 mm, 8×110 mm
Catalog # 628-3306
Supplier:   Testo
Probes for 112
Catalog # 628-3306
Supplier:  Testo
Probes for 112
Probes for 112
NTC-probe, proptrækkerdesign, −50...+140 °C, ±0,5 % af mv (100...140 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Frosne fødevarer, 110 mm, 8×110 mm
Price
1.460,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Område:
    −50...+140 °C
  • Beskrivelse:
    NTC-probe, proptrækkerdesign
  • Længde:
    110 mm
  • Seq:
    423
  • Nøjagtighed:
    ±0,5 % af mv (100...140 °C)
    ±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (øvrige område)
  • Ansøgning:
    Frosne fødevarer
  • Ø×L:
    8×110 mm