Probes for 112
Probe i rustfrit stål med PUR-kabel, −50...+150 °C, ±0,5% af mv (100...150 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Fødevarer, 125 mm, 4×125 mm
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Fødevarer, 125 mm, 4×125 mm
Katalog # 662-3143
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50...+150 °C
- Beskrivelse:Probe i rustfrit stål med PUR-kabel
- Længde:125 mm
- Seq:421
- Nøjagtighed:±0,5% af mv (100...150 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område) - Ansøgning:Fødevarer
- Ø×L:4×125 mm