Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision probes, T
Precision probes, T
Probe i rustfrit stål (IP 67) med PTFEkabel, −50…+350 °C, ±0,2 (−2…+70);
±1,0 °C, 4×125 mm
Katalog # 628-3295
Leverandør:   Testo
Precision probes, T
Katalog # 628-3295
Leverandør:  Testo
Precision probes, T
Precision probes, T
Probe i rustfrit stål (IP 67) med PTFEkabel, −50…+350 °C, ±0,2 (−2…+70);
±1,0 °C, 4×125 mm
Price
1.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Område:
    −50…+350 °C
  • Beskrivelse:
    Probe i rustfrit stål (IP 67) med PTFEkabel
  • Seq:
    05
  • Nøjagtighed:
    ±0,2 (−2…+70);
    ±1,0 °C
  • Ø×L:
    4×125 mm