Precision probes, T
Probe i rustfrit stål (IP 67) med PTFEkabel, −50…+350 °C, ±0,2 (−2…+70);
±1,0 °C, 4×125 mm
±1,0 °C, 4×125 mm
Katalog # 628-3295
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50…+350 °C
- Beskrivelse:Probe i rustfrit stål (IP 67) med PTFEkabel
- Seq:05
- Nøjagtighed:±0,2 (−2…+70);
±1,0 °C - Ø×L:4×125 mm