Precision probes, T
Probe med "proptrækker" spids, −50…+350 °C, ±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C, 8×110 mm
±1,0 °C, 8×110 mm
628-3298
: Testo
- Område:−50…+350 °C
- Beskrivelse:Probe med "proptrækker" spids
- Seq:10
- Nøjagtighed:±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C - Ø×L:8×110 mm