Precision probes for 735
TC type T fleksibel luftsonde med PTFE-kabel, −50…+250 °C, ±0,3 °C (−20...+70 °C)
±(0,7 °C (±0,5% mv), 1,5×2000 mm
±(0,7 °C (±0,5% mv), 1,5×2000 mm
Katalog # 628-3299
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50…+250 °C
- Beskrivelse:TC type T fleksibel luftsonde med PTFE-kabel
- Seq:01
- Nøjagtighed:±0,3 °C (−20...+70 °C)
±(0,7 °C (±0,5% mv) - Ø×L:1,5×2000 mm