Probes for 845
TC K-type fleksibel til nedsænkningssonde, −200…+1000 °C, ±1,5 eller ±0,004×mv °C, 1,5×500 mm
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Område:−200…+1000 °C
- Beskrivelse:TC K-type fleksibel til nedsænkningssonde
- Seq:26
- Nøjagtighed:±1,5 eller ±0,004×mv °C
- Ø×L:1,5×500 mm