Probes for 845
Magnetisk probe til måling på metaloverflader, TC type K, −50...+170 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Overflade, 35 mm, 20×35 mm
Katalog # 628-3216
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50...+170 °C
- Beskrivelse:Magnetisk probe til måling på metaloverflader, TC type K
- Længde:35 mm
- Seq:11
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:20×35 mm