Probes for 845
Probe pakket i rør, TC type K, −60...+130 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Overflade, 65 mm, 5×65 mm
620-3424
: Testo
- Område:−60...+130 °C
- Beskrivelse:Probe pakket i rør, TC type K
- Længde:65 mm
- Seq:17
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:5×65 mm