Probes for 845
Vandtæt probe, rustfrit stål, TC type K, −60...+400 °C, −40...+1200 °C, Fødevarer, 4×125 mm
Katalog # 620-1193
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−60...+400 °C
- Beskrivelse:Vandtæt probe, rustfrit stål, TC type K
- Seq:20
- Nøjagtighed:−40...+1200 °C
- Ansøgning:Fødevarer
- Ø×L:4×125 mm