Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for 845
Fibreglass flexible thermocouple with TC adapter, −50…+400 °C, −40...+1200 °C , Surface, 1,5×1500 mm
Katalog # 628-3212
Leverandør:   Testo
Probes for 845
Katalog # 628-3212
Leverandør:  Testo
Probes for 845
Probes for 845
Fibreglass flexible thermocouple with TC adapter, −50…+400 °C, −40...+1200 °C , Surface, 1,5×1500 mm
Price
267,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Område:
    −50…+400 °C
  • Beskrivelse:
    Fibreglass flexible thermocouple with TC adapter
  • Seq:
    24
  • Nøjagtighed:
    −40...+1200 °C
  • Ansøgning:
    Surface
  • Ø×L:
    1,5×1500 mm